Learn More
Ansell™ Guantes pesados de nitrilo marrón NitraSafe™ serie 28-329
Código de producto. 12323589 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12323589 9 12 pares
12610812 7 12 pares
12313589 8 12 pares
12600812 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12323589 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 28329090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combina la excelente protección de su diseño reforzado con Kevlar™ con el agarre y la flexibilidad de la avanzada tecnología del revestimiento de nitrilo de Ansell. La gama NitraSafe™ apuesta por guantes que permitan manipular de piezas de metal pesado aceitosas de forma segura, mientras que la espuma NitraSafe™ combina un buen agarre y comodidad.
  • Permiten manipular de piezas de metal pesado aceitosas de forma segura, mientras que la espuma NitraSafe™ combina un buen agarre y comodidad.
  • Ambos guantes, en combinación con el puño NitraGold™, ofrecen una excelente protección mecánica contra los cortes y la abrasión.
  • Construcción cortada y cosida
  • Diseño de tejido de punto jersey de algodón Kevlar™
  • Revestimiento de nitrilo
  • Acabado con revestimiento de palma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad Con marcado CE 0493, categoría estándar III EN 388: 4331
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrile
Color Black
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Aramid Fiber, Cotton, Nitrile
Tipo de producto Guantes de peso alto
Tamaño 9
Estilo de puño de los guantes Nitragold™
Material de revestimiento Fibra de aramida Dupont™ Kevlar™ y tejido de punto jersey de algodón
Revestimiento Fibra de aramida Dupont™ Kevlar™ y tejido de punto jersey de algodón
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 72 par
Resistente a Mayor resistencia a los cortes y las abrasiones