Descripción
- Permiten manipular de piezas de metal pesado aceitosas de forma segura, mientras que la espuma NitraSafe™ combina un buen agarre y comodidad.
- Ambos guantes, en combinación con el puño NitraGold™, ofrecen una excelente protección mecánica contra los cortes y la abrasión.
- Construcción cortada y cosida
- Diseño de tejido de punto jersey de algodón Kevlar™
- Revestimiento de nitrilo
- Acabado con revestimiento de palma
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE 0493, categoría estándar III EN 388: 4331 |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Aramid Fiber, Cotton, Nitrile |
| Tipo de producto | Guantes de peso alto |
| Mostrar más |