missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lámina de Nitinol, 0,25 mm de grosor, superelástica, superficie plana recocida y decapada, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7059584
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
11460940 25 x 25 mm 25 mm
11470940 50 x 50 mm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11460940

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044953.FF

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Nitinol foil is used in photo chemically-etched parts, formed sheet shapes, EDM or laser cut shapes, cell-phone technology as a retractable antenna, or microphone boom.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Nitinol foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick, superelastic, flat annealed, pickled surface
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈1.02g/25x25mm
Número MDL MFCD02091734
Información de solubilidad Insoluble in water.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.