Learn More
Muelle de bobina de compresión de nitinol, diámetro del alambre de 1,0 mm, diámetro medio de bobina de 7,0 mm, aleación M
Código de producto. 15494025
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Pc.
25 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
15494025 25 Pc. paquete de 25
15404035 100 Pc. paquete de 100
2 options
Código de producto. 15494025
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045951.KM
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitinol compression coil spring, Alloy M
Nombre de nota Wire diameter 1.0mm (0.039 in.), mean coil diameter 7.0mm (0.27 in.), mean coil diameter 7.0mm (0.28 in.)
Cantidad 25 Pc.
Olor Odorless
Número MDL MFCD02091734