Learn More
Nitazoxanide, MedChemExpress
Código de producto. 16464307
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16464307 50 mg 50 miligramos
16498418 10 mg 10 miligramos
16468176 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16464307
Marca: Medchem Express HYB0217
MedChemExpress Nitazoxanide (NTZ), an anthelmintic agent, exhibits a broad spectrum of activities against a wide variety of helminths, protozoa, and enteric bacteria infecting animals and humans.
Nitazoxanide inhibits Giardia lamblia trophozoite proliferation in axenic culture with an IC50 of 2.4 μM. Nitazoxanide can be used for the research of parasitic gastroenteritis. Nitazoxanide shows anti-Japanese encephalitis virus (JEV) activity in a mouse model.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitazoxanide
Forma física Powder
CAS 55981-09-4
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9N3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo NTZ NSC 697855
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.44 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)C2=CC=CC=C2OC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 307.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.28
Porcentaje de pureza 98.35%