Learn More
Nitazoxanide-d4, MedChemExpress
Descripción
Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitazoxanide-d4 |
| CAS | 1246819-17-9 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C12H5D4N3O5S |
| Color | Off-White |
| Sinónimo | NTZ-d4 NSC-697855-d4 |
| SMILES | O=C(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)C2=C(OC(C)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 311.31 |
| Cantidad | 5 mg |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?