Learn More
Nitazoxanide-d4, MedChemExpress
Código de producto. p-200101023
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16470828 5 mg 5 miligramos
16408428 10 mg 10 miligramos
16402099 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 16470828
Marca: Medchem Express HYB0217S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitazoxanide-d4
CAS 1246819-17-9
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C12H5D4N3O5S
Color Off-White
Sinónimo NTZ-d4 NSC-697855-d4
SMILES O=C(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)C2=C(OC(C)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
Peso molecular (g/mol) 311.31
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.31
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.