Learn More
NIRF Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
196.00€ - 468.00€
Especificaciones
Antígeno NIRF
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18615340
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-94538-0.02ml
0.02 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18696170
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-94538-0.1ml
0.1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
NIRF Polyclonal antibody specifically detects NIRF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
NIRF
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Zinc Finger
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
115426
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DKFZp434B0920, DKFZp686G0837, E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, MGC33463, NIRFUbiquitin-like-containing PHD and RING finger domains protein 2, Np95/ICBP90-like RING finger protein, Np95-like RING finger protein, Nuclear protein 97, Nuclear zinc finger protein Np97, RNF107RING finger protein 107, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 2, ubiquitin-like with PHD and ring finger domains 2, ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 2, URF2
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 441-622 of human UHRF2 (NP_690856.1). IVPSNHYGPIPGIPVGSTWRFRVQVSEAGVHRPHVGGIHGRSNDGAYSLVLAGGFADEVDRGDEFTYTGSGGKNLAGNKRIGAPSADQTLTNMNRALALNCDAPLDDKIGAESRNWRAGKPVRVIRSFKGRKISKYAPEEGNRYDGIYKVVKYWPEISSSHGFLVWRYLLRRDDVEPAPWTS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.