missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Niraparib hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16436777
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16436777 5 mg 5 miligramos
16475046 100 mg 100 miligramos
16470427 50 mg 50 miligramos
16414078 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16436777

Marca: Medchem Express HY10619A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Niraparib hydrochloride (MK-4827 hydrochloride) is a highly potent and orally bioavailable PARP1 and PARP2 inhibitor with IC50s of 3.8 and 2.1 nM, respectively. Niraparib hydrochloride leads to inhibition of repair of DNA damage, activates apoptosis and shows anti-tumor activity.

Niraparib hydrochloride (MK-4827 hydrochloride) is a highly potent and orally bioavailable PARP1 and PARP2 inhibitor with IC50s of 3.8 and 2.1 nM, respectively. Niraparib hydrochloride leads to inhibition of repair of DNA damage, activates apoptosis and shows anti-tumor activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Niraparib hydrochloride
CAS 1038915-64-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21ClN4O
Cantidad 5 mg
Sinónimo MK-4827 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (700.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (280.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@H]4CNCCC4)C=C3)N=C21)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 356.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.85
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.