Learn More
Ansell Nipro GAMMEX™ Polyisoprene Micro Surgical Gloves
Código de producto. p-7250195 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17803762 7 50 pares
17853582 9 50 pares
17863582 8 50 pares
17803662 6 50 pares
17893652 8,5 50 pares
17873652 7,5 50 pares
17813742 6.5 50 pares
17833742 5,5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17803762 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340057070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polyisoprene, skin-friendly surgical gloves with high dexterity and tactile sensitivity for surgical finesse in the healthcare setting.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certified
  • 15% thinner on average than Ansell's standard polyisoprene surgical gloves for unsurpassed dexterity and tactile sensitivity
  • Softer and 'stretchier' polyisoprene glove featuring high comfort compared to Ansell's latex gloves
  • Smooth with micro-textured finish for ideal instrument handling and grip
  • Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities
  • For use in chemotherapy and healthcare applications
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D7160
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Blanco
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 7.48 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 ±0.02 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 6.69 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 ±0.02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 7
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6.69 ±0.79 mil
Grosor (métrico) 0.17 ±0.02 mm
Modelo GAMMEX-340057
Longitud (imperial) 11.9 in.
Longitud (métrico) 303 mm