Learn More
(+/-)-Nipecotic Acid, TRC
Código de producto. 30480698
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30480698 5 g -
30473383 1 g 1 g
30472716 25 g -
3 options
Código de producto. 30480698
Marca: Toronto Research Chemicals TRCN4784005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-95-3
Nombre del producto químico o material (+/-)-Nipecotic Acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Nombre IUPAC piperidine-3-carboxylic acid
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
SMILES OC(=O)C1CCCNC1
Sinónimo 3-Piperidinecarboxylic Acid, Nipecotic Acid, (+/-)-beta-Homoproline, 3-Carboxypiperidine, DL-Nipecotic Acid, Hexahydronicotinic Acid
Especificaciones
Cantidad 5 g