Learn More
Alambre de niobio, 0,5 mm de diámetro, 99,96 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049416
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
500 cm
11367887 25 cm 25 cm
11387887 100 cm 100 cm
11377887 500 cm 500 cm
3 options
Código de producto. 11367887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014335.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-1-7440
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia.
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Peso ≈1.68g/m
Formulario Alambre, ≈1,68g/m
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Porcentaje de pureza 99.96%