Learn More
Alambre de niobio, 0,25 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
500 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Niobium wire |
| Nombre de nota | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
| Cantidad | 25 cm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.42g/m |
| Formulario | Alambre, ≈0,42g/m |
| Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica sin Ta) |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |