Learn More
Objetivo de pulverización de óxido de niobio(V), 76,2 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,95 % (base metálica)
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Niobium(V) oxide sputtering target |
| Nombre de nota | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número MDL | MFCD00011128 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.81 |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |