Learn More
Objetivo de pulverización de óxido de niobio(V), 50,8 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,95 % (base metálica)
Código de producto. 15403795
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15403795 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15403795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041081.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium(V) oxide sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00011128
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.81
Porcentaje de pureza 99.95%