Learn More
Oxalato de niobio(V) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420121
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11420121
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044819.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1660137-09-6 | C10H12NbO21 | 561.091 g/mol
Niobium(V) oxalate hydrate is used as doping precursors in the PZT composition to improve its piezoelectric properties. It is also used in the preparation of niobium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1660137-09-6
Número MDL MFCD00050743
Sinónimo niobium v oxalate, niobium oxalate
PubChem CID 121233648
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium(V) oxalate hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C10H12NbO21
Clave InChI CRIYBCSTIVPHBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.[Nb]
Nombre IUPAC niobio;ácido oxálico;hidrato
Peso molecular (g/mol) 561.091
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.04 (Anhydrous)
Olor Odorless
compliance-icons
Nombre del producto
  • Niobium(V) oxalate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Niobium(V) oxalate hydrate