Learn More
Etóxido de niobio(V), 99,95 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10145900 5 g Frasco de vidrio 5 g
10627114 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 options
Código de producto. 10145900
Marca: Thermo Scientific Acros 316880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3236-82-6
Fórmula molecular C10H25NbO5
Peso molecular (g/mol) 318.21
Número MDL MFCD00015122
Clave InChI ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 140.0°C to 142.0°C (0.1mmHg)
Nombre del producto químico o material Niobium(V) ethoxide
Punto de fusión 6.0°C
% mín. CAS 99.9
% máx. CAS 100.0
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal Nb(OC2H5)5
Temperatura de inflamación 36°C
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Nombre IUPAC etanolato;niobio(5+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.21
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.268
Densidad 1.2680g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Niobium(V) ethoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.