Learn More
Bolo de niobio, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, Puratronic™, 99,99 % (base metálica sin Ta), Ta 300 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050065
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Slug
5 Slugs
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
11323617 1 Slug cada uno
11313617 5 Slugs paquete de 5
2 options
Código de producto. 11323617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035365.QI
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-1-7440
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Cantidad 1 Slug
Olor Odorless
Peso ≈3.4g/slug
Formulario ≈3,4 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Ta), Ta 300 ppm
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Puratronic