Learn More
Piezas de niobio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048206
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11340709 100 g 100 g
15460957 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11340709
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000241.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-1-7440
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium pieces
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (metals basis)
Formulario Piezas
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%