Learn More
Lámina de niobio, 0,127 mm de grosor, 99,97 % (base metálica sin Ta), Ta =0,06 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048204
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
25 x 100 mm
50 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
11390699 25 x 25 mm 25 mm
11300709 25 x 100 mm cada uno
15424725 50 x 50 mm cada uno
15434725 50 x 100 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11390699
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000236.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-1-7440
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium foil
Color Gris o plata
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.68g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Ta), Ta ≤0,06 %
Porcentaje de pureza 99.97%