missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nintedanib esylate, MedChemExpress

Código de producto. 16471596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16471596 500 mg 500 miligramos
16474398 10 mg 10 miligramos
16470717 50 mg 50 miligramos
16451016 200 mg 200 miligramos
16435296 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471596

Marca: Medchem Express HY11106

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Nintedanib esylate (BIBF 1120 esylate) is a potent triple angiokinase inhibitor for VEGFR1/2/3, FGFR1/2/3 and PDGFRα/β with IC50s of 34 nM/13 nM/13 nM, 69 nM/37 nM/108 nM and 59 nM/65 nM, respectively.

Nintedanib esylate (BIBF 1120 esylate) is a potent triple angiokinase inhibitor for VEGFR1/2/3, FGFR1/2/3 and PDGFRα/β with IC50s of 34 nM/13 nM/13 nM, 69 nM/37 nM/108 nM and 59 nM/65 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Nintedanib esylate
CAS 656247-18-6
Color Yellowish Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H39N5O7S
Cantidad 500 mg
Sinónimo BIBF 1120 esylate
Información de solubilidad DMSO : 66.67 mg/mL (102.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (25.66 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.08 mg/mL (4.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=C(N(C)C(CN4CCN(C)CC4)=O)C=C3)/C5=CC=CC=C5)OC.CCS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 649.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.76
Porcentaje de pureza 98.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.