Learn More
Skytec Ninja Lite Work Gloves
Código de producto. 17892164
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6, XS
7, Pequeño
8, M
9, L
10, XL
11, 2XL
12, 3XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17892164 6, XS 10 pares
17812174 7, Pequeño 10 pares
17802174 8, M 10 pares
17822204 9, L 10 pares
17852164 10, XL 10 pares
17882164 11, 2XL 10 pares
17812164 12, 3XL 10 pares
7 options
Código de producto. 17892164
Marca: Skytec SKY120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ultra lightweight (18 G) Ninja Lite Work Gloves provide excellent second skin comfort as well as outstanding flexibility and a tactile touch. Protect the hand from oils, grease and abrasion, with effective grip. Ideal for intricate tasks and for preventing product contamination.
  • An ultra-lightweight glove, with exceptional flexibility and tactile touch for the most delicate of tasks
  • Superfine extra soft nylon liner
  • Maximum flexibility and movement for the most intricate of tasks
  • Breathable through front and back of the hand to reduce perspiration and skin irritation
  • Sanitized™ antimicrobial finish provides extra freshness
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CAT II
Certificaciones/conformidad (Europa) EN388, EN420
Chlorinated No
Área revestida Palm
Estructura Knit
Coating Material Poliuretano
Color Azul, Negro
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Latex Free No
Material Nylon, Polyurethane
Tipo de producto Work Glove
Tamaño 6, XS
Para utilizar con (aplicación) Fine handling
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Material de revestimiento Nailon
Serie Ninja Lite
Estilo de pulgar Straight
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 240 mm