missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec Ninja Knight Work Gloves

Código de producto. p-7250647
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7, Pequeño
8, M
9, L
10, XL
11, 2XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17882184 7, Pequeño 10 pares
17842194 8, M 10 pares
17822194 9, L 10 pares
17832194 10, XL 10 pares
17812194 11, 2XL 10 pares
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17882184

Marca: Skytec SKY271

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ninja Knight Work Gloves are extremely durable and deliver great resistance to cuts, abrasion, teari.g and punctures without compromising dexterity, sensitivity and comfort.

  • Level C cut resistance (EN388: 2016)
  • Retains flexibility despite its high protection levels
  • Excellent grip in wet and dry environments
  • Superb dexterity and sensitivity - even the most precise of task can be completed
  • Elasticated wrist provides a secure and comfortable fit

Especificaciones

Certificaciones/conformidad CE CAT II, ANSI Cut
Certificaciones/conformidad (Europa) EN388, EN420, EN407
Estructura Machine Knit
Coating Material Bi-Polymer
Color Gris, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Específico
Latex Free No
Material HPPE, Nylon, Glass Fiber, Polyurethane, Nitrilo
Tipo de producto Knitted Dipped Glove
Tamaño 7, Pequeño
Norma EN388 4X43C
Para utilizar con (aplicación) Bodyshop, Handling materials with sharp edges, Injection moulding, Metal fabrication
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Material de revestimiento HPPE, Nylon, Glass Fiber
Revestimiento Lined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO9001:2015
Tipo de empaquetado Bag
Serie Ninja Knight
Estilo de pulgar Straight
Yarn Gauge 13 G
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 240 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.