missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec Ninja Flex Work Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7, Pequeño
8, M
9, L
10, XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
Descripción
- The lightweight nylon/lycra liner (15 gauge) maintains a superthin 'feel' for improved dexterity, fit and comfort
- Anatomically designed for high levels of comfort and tactile touch
- Abrasion and rip resistant
- Excellent grip in both wet and dry environments
- Silicone and lint free
- Seamless liner prevents irritation
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE CAT II |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN388, EN420 |
| Chlorinated | No |
| Área revestida | Palm |
| Estructura | Knit |
| Coating Material | Látex natural |
| Color | Red, Gris |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido