Learn More
Reactivo de ninhidrina y cloruro de estaño, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12990464 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
12990464 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12990464
Marca: Fisher Chemical RP 132 100
This item is not returnable. View return policy
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Specifications
Envase Frasco de vidrio
Nombres de analitos o componentes Ninhydrin and Stannous Chloride Reagent.
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1058301
Concentración 1.000±0.002 g/L
Elemento Ninhydrin, Stannous Chloride
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 100 mL
Grado Farmacopea Europea farmacopea
compliance-icons
Product Identifier
  • Ninhydrin and Stannous Chloride Reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1058301 (RP 132)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.