Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhidrina, grado espectrofotométrico
Código de producto. p-172476 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10439080 25 g Frasco de vidrio 25 g
11964861 100 g Frasco de vidrio 100 g
15159203 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10439080
Marca: Thermo Scientific Chemicals 165870250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 485-47-2
Fórmula molecular C9H6O4
Peso molecular (g/mol) 178.143
Número MDL MFCD00003791
Clave InChI FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Nombre IUPAC 2,2-dihidroxiindeno-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ninhydrin
Punto de fusión 250.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Grado Espectrofotometría
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for amino acid analysis): passes
Densidad 0.81
Color Amarillo
pH 4.6 to 5.6 (1% aq. soln.)
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ninhydrin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.