Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhidrina, reactivo ACS
Código de producto. p-172467 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055780 10 g Frasco de vidrio 10 g
10404701 25 g Frasco de vidrio 25 g
10334792 100 g Frasco de vidrio 100 g
10287183 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
4 options
Código de producto. 10055780
Marca: Thermo Scientific Chemicals 415720100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 485-47-2
Fórmula molecular C9H6O4
Peso molecular (g/mol) 178.143
Número MDL MFCD00003791
Clave InChI FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Nombre IUPAC 2,2-dihidroxiindeno-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ninhydrin
Punto de fusión 250.0°C
Fieser 01,732; 04,356
Índice Merck 15, 6640
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform
Identificación Passes Test
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Sensibilidad (to amino acids) Passes Test
Densidad 0.81
Color Marrón-blanco a blanco
Cantidad 10 g
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ninhydrin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.