Learn More
Ninhidrina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La ninhidrina se utiliza para la determinación de grupos aminos en aminoácidos, péptidos y proteínas. También se usa en ciencia forense para el análisis de huellas dactilares latentes en superficies porosas como el papel y en cromatografía de capa fina (TLC) para controlar el progreso de las reacciones químicas. En la prueba Kaiser, desempeña un papel importante para monitorear la desprotección en la síntesis de péptidos en fase sólida.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, etanol y metanol. Insoluble en cloroformo y éter.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, amina, álcalis y bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ninhydrin |
| Punto de fusión | 251°C (decomposition) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 1910963 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Índice Merck | 14,6554 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol. Slightly soluble in chloroform and ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.14 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Show More |
Safety and Handling
- Ninhydrin
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Ninhydrin