Learn More
Cole-Parmer™ Nine-Position Stirring Hot Plate
Código de producto. 15560492 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
15560492 Cerámica cada uno
1 options
Código de producto. 15560492
Marca: Cole-Parmer™ 5145073
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Nine-Position Stirring Hot Plate offers more versatility than single-position units. Each stirring position is individually controlled so you can perform different mixing applications simultaneously.
  • Each stirring position is individually controlled to perform different mixing applications at the same time
    • Front panel controls are positioned to prevent you from touching the hot plate
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 120 V
Incluye 6 ft. Cord with Plug
Longitud (imperial) 17,5 in
Altura (métrico) 11.43 cm
Temperatura (métrico) De 100 °C a 450 °C
máx. (imperial) 212°F to 845°F
Altura (imperial) 4,5 in
Frecuencia 60 Hz
Anchura (métrico) 30.48 cm
Amperaje 12 amp
Longitud (métrico) 44.45 cm
Anchura (imperial) 12 in
Tipo Stirring Hotplate
Carga máx. de muestra 40 lb.
N.º de posiciones Varios
Tamaño máx. del recipiente 0.4 L
Velocidad 100 to 1500 rpm