Learn More
Invitrogen™ Nimotuzumab Recombinant Human Monoclonal Antibody (h-R3 (Nimotuzumab))
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17971271
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
17971271 200 μg 200 microgramos
1 options
Código de producto. 17971271 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA548049
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Specificity: Binds to human EGFR domain III.
Nimotuzumab is a humanized therapeutic monoclonal antibody against epidermal growth factor receptor (EGFR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nimotuzumab
Aplicaciones Flow Cytometry, Inhibition Assays, Immunohistochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon h-R3 (Nimotuzumab)
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% ProClin 300
Alias de gen hR3; Theraloc
Especie del huésped Human
Inmunógeno This antibody we generated by humanisation of the murine antibody R3, raised against EGFR purified from placenta membranes and A431 tumors.
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ