Learn More
MedChemExpress Rojo Nilo
Código de producto. 16482316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16482316 500 mg 500 miligramos
16494667 50 mg 50 miligramos
16458896 100 mg 100 miligramos
16438758 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16482316
Marca: MedChemExpress HYD0718
MedChemExpress Nile Red (Nile Blue A oxazone) is a selective and hydrophobic fluorescent stain for intracellular lipid droplets and neutral lipids.
Nile Red is intensely fluorescent in all organic solvents and the fluorescence colors range from golden yellow to deep red.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 500 mg
Condiciones de envío Room temperature
CAS 7385-67-3
Peso molecular 318.37 g/mol
Sinónimo Nile Blue A oxazone ∣ Phenoxazone 9
Objetivo HBV
Solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (157.05 mM) ∣ H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; Need ultrasonic)