Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de Nilo A
Código de producto. p-7023528
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11483387 5 g 5 g
11493387 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11483387
Marca: Thermo Scientific Chemicals A17174.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732.84 g/mol
Used in the preparation of an amperometric glucose sensor. Also can be employed in Lillie and Fullmer method for staining and discriminating between melanins and lipofuscins in paraffin sections of animal tissue; Lillie and Fuller method for fatty acids/lipids using frozen sections of fatty liver and avocado.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de un sensor de glucosa amperométrico. También se puede emplear en el método Lillie y Fullmer para teñir y discriminar entre melaninas y lipofuscinas en cortes de parafina de tejido animal; en el método Lillie y Fuller para ácidos grasos/lípidos utilizando cortes congelados de hígado graso y aguacate.
Solubilidad
Soluble en etanol y agua (50 g/l) en 25 °C.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente sellado y guardarlo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3625-57-8
Fórmula molecular C40H40N6O6S
Peso molecular (g/mol) 732.84
Número MDL MFCD00064529
Clave InChI QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19256
Nombre IUPAC [9-(dietilamino)benzo[a]fenoxazina-5-ilideno]azanium; sulfato
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Nile Blue A
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Sinónimo C.I. 51180, Basic Blue 12
Información de solubilidad Soluble in ethanol,and water (50g/L) at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 732.84
Cantidad 5 g