missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nigericin sodium salt, MedChemExpress

Código de producto. 16462978
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16462978 10 mg 10 miligramos
16485717 5 mg 5 miligramos
16469546 50 mg 50 miligramos
16452566 25 mg 25 miligramos
16444296 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16462978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100381

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Nigericin sodium salt is an antibiotic from Streptomyces hygroscopicus that works by acting as an H+, K+, and Pb2+ ionophore, a NLRP3 activator.

Nigericin sodium salt is an antibiotic from Streptomyces hygroscopicus that works by acting as an H+, K+, and Pb2+ ionophore, a NLRP3 activator.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Nigericin sodium salt
Forma física Powder
CAS 28643-80-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H67NaO11
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad Ethanol : ≥ 50 mg/mL (66.94 mM)
SMILES C[C@H]1[C@](O[C@@H]2C[C@](CC[C@@H]3C)([H])O[C@@]3([H])[C@@H](C)C(O[Na])=O)([C@@H]([C@H](OC)C2)C)O[C@](C)([C@@]4([H])O[C@@](C)([C@@]5([H])O[C@@]([C@]([C@@H](C[C@@H]6C)C)([H])O[C@]6(O)CO)([H])C[C@H]5C)CC4)C1
Peso molecular (g/mol) 746.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 746.94
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.