missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nifurtimox, MedChemExpress

Código de producto. 16462698
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16462698 5 mg 5 miligramos
16410489 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16462698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW040073

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Nifurtimox, an antiprotozoal agent, which is generally used for the treatment of infections with Trypanosoma cruzi, has been used in the therapy of neuroblastoma. Nifurtimox affects enzyme activity of lactate dehydrogenase (LDH).

Nifurtimox, an antiprotozoal agent, which is generally used for the treatment of infections with Trypanosoma cruzi, has been used in the therapy of neuroblastoma. Nifurtimox affects enzyme activity of lactate dehydrogenase (LDH).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Nifurtimox
Forma física Solid
CAS 23256-30-6
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13N3O5S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (522.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S1(CC(C)N(/N=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 287.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.3
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.