Learn More
Nifuroxazide, MedChemExpress
Código de producto. 16452276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
500 miligramos
16452276 500 mg 500 miligramos
16461456 200 mg 200 miligramos
2 options
Código de producto. 16452276
Marca: Medchem Express HYB1436
MedChemExpress Nifuroxazide is an effective inhibitor of STAT3, also exerts potent anti-tumor and anti-metastasis activity.
Nifuroxazide is an effective inhibitor of STAT3, also exerts potent anti-tumor and anti-metastasis activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifuroxazide
CAS 965-52-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9N3O5
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 155 mg/mL (563.19 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)C2=CC=C(O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 275.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.22
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease