Learn More
Nidogen-1/Entactin Antibody (1G3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals H00004811-M01
Código de producto. 18388398
  • 589.00€ / 0.01 miligramo
Descripción
Nidogen-1/Entactin Monoclonal antibody specifically detects Nidogen-1/Entactin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Nidogen-1/Entactin
Monoclonal
Unconjugated
In 1x PBS, pH 7.4
enactin, Entactin, NID-1, NIDentactin, nidogen (enactin), nidogen 1, nidogen-1
NID1 (NP_002499.1, 1148 a.a. ~ 1247 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. EGLQYPFAVTSYGKNLYFTDWKMNSVVALDLAISKETDAFQPHKQTRLYGITTALSQCPQGHNYCSVNNGGCTHLCLATPGSRTCRCPDNTLGVDCIERK
0.1 mg
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
1G3
Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
NP_002499
Mouse
IgG purified
RUO
4811
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt