Learn More
Tartrato de (-)-nicotina (sólido blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10566764
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 MG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10566764 1 g Vidrio ámbar 1 GR
10717935 250 mg Vidrio ámbar 250 MG
2 options
Código de producto. 10566764
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El tartrato de (-)-nicotina se utiliza en aplicaciones de investigación bioquímica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-31-6
Fórmula molecular C18H26N2O12
Peso molecular (g/mol) 462.408
Clave InChI RFEJUZJILGIRHQ-USHJUENDSA-N
Sinónimo nicotine ditartrate
PubChem CID 122176683
Nombre IUPAC ácido (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanodioico; ácido (3S)-2,3-dihidroxibutanodioico; 3-(1-metilpirrolidin-2-il)piridina
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Nicotine Tartrate
Punto de fusión 98.00°C
Color Blanco
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 6609
Rotación específica Report ° (+ or -)
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.4
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-Nicotine Tartrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.