Learn More
β-Nicotinamida adenina dinucleótido hidrato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758547 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 MG
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245460 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10714641 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10006153 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 10245460
Marca: Thermo Scientific Acros 124532500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-84-9
Fórmula molecular C21H27N7O14P2
Peso molecular (g/mol) 663.43
Número MDL MFCD00150377
Clave InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Sinónimo nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Nombre IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 6429
Información de solubilidad (1% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.43
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física cristalino/a/s