Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nicotinamida, 99 %
Código de producto. 10163270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 g
Código de producto. 10163270
Marca: Thermo Scientific Chemicals 128275000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-92-0 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-92-0
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.13
Número MDL MFCD00006395
Clave InChI DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
PubChem CID 936
ChEBI CHEBI:17154
Nombre IUPAC piridina-3-carboxamida
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinamide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 128.0°C to 131.0°C
Color Blanco
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Punto de ebullición 150.0°C to 160.0°C
Temperatura de inflamación >150°C
Pérdida por secado 0.5% max. (4 hrs) (silica gel)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 22, 40
Índice Merck 15, 6608
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/1.5mL alcohol,1g/10mL glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nicotinamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2