Learn More
Nicodicosapent, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Nicodicosapent is a fatty acid niacin conjugate that is also an inhibitor of the sterol regulatory element binding protein (SREBP), a key regulator of cholesterol metabolism proteins such as PCSK9, HMG-CoA reductase, ATP citrate lyase, and NPC1L1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicodicosapent |
| CAS | 1269181-69-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H39N3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.41 mM) ∣Ethanol : 2 mg/mL (4.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CN=C1)NCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 449.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.63 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.