Learn More
Alambre de níquel, 2,0 mm de diámetro, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
5 cm
11381458 5 cm 5 cm
11301468 25 cm 25 cm
11391458 100 cm 100 cm
3 options
Código de producto. 11381458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010928.BQ
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 28,0 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray wire
Densidad 8.908g/cm3 at 20°C
Cantidad 5 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈28,0 g/m