Learn More
Alambre de níquel, 1,0 mm de diámetro, recocido, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
5 x 100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
paquete de 5
11311468 25 cm 25 cm
11331468 100 cm 100 cm
11321468 5 x 100 cm paquete de 5
3 options
Código de producto. 11311468
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010929.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Specifications
Nombre del producto químico o material Nickel wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Peso ≈7.0g/m
Formulario Alambre, ≈7,0g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic