Learn More
Alambre de níquel, 0,15 mm de diámetro, aprox. 99 %, níquel 200 (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 m
250 m
Tamaño de la unidad:
1000 metros
250 metros
11338938 250 m 250 metros
11348938 1000 m 1000 metros
2 options
Código de producto. 11338938
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041785.H7
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 0,16 g/m templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray wire
Densidad 8.908g/cm3 at 20°C
Cantidad 250 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo approx.99%, Nickel 200 (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,16g/m templado: suave