Learn More
Alambre de níquel, 0,05 mm de diámetro, Puratronic™, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321478
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 m
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
5 metros
11321478 5 m 5 metros
11341478 25 m 25 metros
11331478 100 m 100 metros
3 options
Código de producto. 11321478
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010933.G5
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel wire
Nombre de nota 0.05mm (0.002 in.) dia.
Cantidad 5 m
Olor Odorless
Peso ≈0.02g/m
Formulario Alambre, ≈0,02g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Puratronic