Learn More
Alambre de níquel, 0,025 mm de diámetro, duro, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 cm
50 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel wire |
| Nombre de nota | 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard, Temper: as drawn |
| Cantidad | 25 cm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.0044g/m |
| Formulario | Alambre |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.98% |