Learn More
Sulfuro de níquel, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482317
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15482317 25 g 25 g
15472317 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15482317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045498.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Nickel sulfide is used as a semiconductor material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12035-51-7
Fórmula molecular NiS2
Peso molecular (g/mol) 122.81
Número MDL MFCD00016267
Clave InChI HNDMNBUITRNJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel iv sulphide
PubChem CID 131675689
Nombre IUPAC níquel;sulfano
SMILES S=[Ni]=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel sulfide
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99%