Learn More
Solución estándar de níquel (Plasma HIQU), Chem Lab™
Código de producto. 11929102
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11929102 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11929102
Marca: Chem-Lab CL01.1421.0100
Especificaciones
Concentración 1000 μg/mL
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Niquel solución patrón
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid 69%