Learn More
Concentrado de solución estándar de níquel, 10 ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11434769 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11434769 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11434769
Marca: Reagecon 5002000C