Learn More
Solución estándar de níquel, para AAS, 1 mg/ml de Ni en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-220901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
Código de producto. 10226780
Marca: Thermo Scientific Acros 196151000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Ni in 2% HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-02-0, 13478-00-7, 7697-37-2, 7732-18-5
% mín. CAS 1.9, 96.9
% máx. CAS 2.1, 97.1
Densidad 1.0320g/mL
Gravedad específica 1.032
Forma física Cristales, polvo cristalino y/o trozos
Fórmula molecular Ni
Concentración 990 to 1010 μg/mL Ni in 2 to 5% HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Color Verde
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
Nombre IUPAC Níquel
Peso molecular (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:28112
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.69
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel standard solution, 1 mg/ml Ni in 2-5% HNO3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.