Description
Diseñada para el muestreo preciso de polvos o sales.Las espátulas de níquel/acero inoxidable se suministran en una variedad de estilos finales.
- Espátulas de laboratorio de níquel/SS
- Disponibles con acabado satinado o de espejo
- Fácil de limpiar.
- Varios tamaños y estilos para adaptarse a una gran variedad de necesidades de los laboratorios
- Paquete de 3
Specifications
Specifications
| Cantidad | 3 paq. |
| Tipo de producto | Espátula de laboratorio |
| Longitud (imperial) | 6,5 in |
| Material | Acero inoxidable (304), níquel |
| Longitud (métrico) | 16,51 cm |