Learn More
Bolo de níquel, 3,175 mm de diámetro x 3,175 mm de longitud, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11394388 10 g 10 g
11304398 50 g 50 g
11384388 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11394388
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042325.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Peso ≈0.22g/slug
Formulario ≈0,22 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.98%